Documentos Principais
BCR342
Benzo[a]fluorenone
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H10O
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Beilstein:
1960212
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H10O/c18-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)17/h1-10H
chave InChI
RNICURKFVSAHLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR342
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ferrocene 98%
Sigma-Aldrich
F408
Ferrocene
Sulfanilamide ≥98%
Sigma-Aldrich
S9251
Sulfanilamide
Benzoic acid ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W213101
Benzoic acid
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid