Documentos Principais
SAB4700792
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD41/CD61 antibody produced in mouse
clone PAC-1
Sinônimo(s):
GPIIb, GPalpha Iib, Integrin alpha-Iib, platelet GPIIb, platelet membrane glycoprotein Iib
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PAC-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody PAC-1 recognizes an activation-induced conformational epitope PAC-1 on CD41/CD61 complex (gpIIb/IIIa), also known as integrin alpha IIb beta 3, a receptor which mediates platelet aggregation.
Imunogênio
Human platelets
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)