Key Documents
436658
Supelco
Ambersep 21K XLT Ion Exchange Resin
chloride form, 14-35 mesh
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
product name
AMBERSEP® 21K XLT Mesh Anion Exchange Resin (Cl-),
forma
beads
Nível de qualidade
reticulação
<10 % cross-linked
umidade
50-58%
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
trimethylamine
tamanho de partícula
525-625 μm
capacidade
1.2 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
This is mining grade material, and does NOT meet FDA 21 CFR 173.25. For information on the Dowex 21K XLT resin, contact techservice@sial.com.
Outras notas
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated with a suitable preliminary elution and wash.
Informações legais
Ambersep is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3