434248
L-Abrine
99%
Sinônimo(s):
Nα-Methyl-L-tryptophan
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +65°, c = 1 in 0.5 M NaOH
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-13-11(12(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,13-14H,6H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
chave InChI
CZCIKBSVHDNIDH-NSHDSACASA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?