Key Documents
573663
Supelco
Dowex G26 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Dowex G26 hydrogen form, hydrogen form
Nível de qualidade
forma
beads
reticulação
10 % cross-linked
Parâmetros
150 °C max. temp.
umidade
45-52%
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid functional group
diâmetro
22-25 mesh
600-700 μm
pH operacional
0-14
capacidade
2.0 meq/mL by wetted bed volume
densidade
1.22 g/mL (lit.)
densidade volumétrica
800 g/L (22.2 kg/cuft)
técnica de separação
cation exchange
Aplicação
Strongly acidic cation exchange resin for chemical processing and mining. This resin does NOT meet FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Informações legais
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5