Key Documents
554995
Poly[9,9-di(2′-ethylhexyl)fluoren-2,7-yleneethynylene]
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
solid
pf
147 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
chlorinated solvents: soluble (including chloroform)
λmax
381 nm
fluorescência
λex 383 nm; λem 419 nm in chloroform
Descrição geral
Light-emitting polymer. Exhibits blue photo- and electroluminescence.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)