923214
Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)
Mw 50,000-150,000 by GPC
Sinônimo(s):
PFO
About This Item
Produtos recomendados
descrição
PL - 426 nm (in THF)
Nível de qualidade
peso molecular
Mw 50,000-150,000 by GPC
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lacuna da banda
2.5 eV
solubilidade
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
376 nm in THF
Energia orbital
HOMO -5.3 eV
LUMO -2.8 eV
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)