43348
Farnesol
analytical standard, stabilized, mixture of isomers
Sinônimo(s):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
α-tocopherol (synthetic stabilizer)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.488-1.492
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
149 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
chave InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?