93547
Farnesol
mixture of isomers, analytical standard
Sinônimo(s):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
2Z,6Z, 4.0-6.0% GC
2Z,6E, 8.0-12.0% GC
2E,6Z, 12.0-18.0% GC
2E,6E, 62.0-72.0% GC
índice de refração
n20/D 1.487-1.493
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
149 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
chave InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
311.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
155 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)