Documentos Principais
700299O
Avanti
Farnesol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O
Número CAS:
Peso molecular:
222.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
oil
embalagem
package of 1 × 25 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
chave InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700299O-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)