581425-U
Ascentis® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
C8 Reversed-Phase Chromatography Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
15% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
450 m2/g
cobertura de superfície
4.0 μmol/m2
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
The Ascentis C8 is a highly reproducible column with excellent selectivity towards polar compounds. The phase excells in highly aqueous mobile phases as well as high organic mobile phases.
Características e benefícios
- Superior retention for hydrophobic molecules
- Excellent peak shape
- Low bleed LC-MS separations
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?