Documentos Principais
82013-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Sinônimo(s):
Polymeric Reversed Phase Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L21
fabricante/nome comercial
Hamilton
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.1 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)