Documentos Principais
82034-U
Hamilton PRP-X300 HPLC Guard Cartridge
Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L17
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 mm × 2.1 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
12 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
ion exclusion
Descrição geral
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)