Key Documents
58348
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Coluna de HPLC LC-18-DB SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
Extensão da rotulagem
11.0% Carbon loading
Parâmetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.1 μmol/m2
matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
As fases LC-DB SUPELCOSIL são especialmente desativadas para compostos básicos. Essas colunas oferecem retenção mais curta, melhor forma de pico e maior eficiência para bases orgânicas do que o que se pode obter com outras colunas de fase reversa de sílica tipo A.
Aplicação
A coluna de HPLC SUPELCOSIL LC-18-DB foi usada para separação de:
  • analitos de relevância farmacêutica durante sua análise utilizando LC em conjunto com análise de componente principal (PCA).
  • Loratadina no plasma humano durante a sua análise por HPLC combinada com detecção com ultravioleta (UV).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Determination of loratadine in human plasma by high-performance liquid chromatographic method with ultraviolet detection.
Kunicki PK.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 755(1-2), 331-335 (2001)
Chromatographic classification and comparison of commercially available reversed-phase liquid chromatographic columns using principal component analysis
Euerby MR and Petersson P
Journal of Chromatography A, 994(1-2), 13-36 (2003)
Xinghua Sun et al.
Anticancer research, 25(1A), 59-62 (2005-04-09)
A rapid, sensitive and specific high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the separation and quantification of L-methionine in plasma has been developed. After derivatization of plasma amino acids with o-phthalaldehyde (OPA), a 50 microl sample was loaded on a reversed-phase
M Carini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 18(1-2), 201-211 (1998-12-24)
A study was undertaken for the characterization and quantitative determination of the main urinary metabolites of the non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) nimesulide (4-nitro-2-phenoxy-methanesulfonanilide) in man following single oral administration (200 mg). Urines were collected from six healthy volunteers at 12
P A Hynning et al.
Clinical chemistry, 34(12), 2502-2503 (1988-12-01)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for determining verapamil and norverapamil in plasma is presented and compared with gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS). The plasma samples were extracted at alkaline pH with hexane containing 2-butanol (20 mL/L) and then back-extracted into