34145
Acetochlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl) amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt, Acetochlor ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 535
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
OFHPZIOSKFPQRH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?