34146
Alachlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2,6-Diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)oxalamic acid, [(2,6-Diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]oxo-acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 535
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-4-10-7-6-8-11(5-2)12(10)15(9-19-3)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
chave InChI
MHCYOELBTPOBIU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)