34144
Acetochlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(Ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)oxalamic acid, [(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo-acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOCN(C(=O)C(O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H19NO4/c1-4-11-8-6-7-10(3)12(11)15(9-19-5-2)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
chave InChI
OTKTUNJJKYTOFF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)