34149
Metolachlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)-amino]2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 535
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
chave InChI
MVQVPBMXHBOZJW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?