Documentos Principais
31445-M
Sigma-Aldrich
Sodium peroxide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Sinônimo(s):
Sodium superoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O2
Número CAS:
Peso molecular:
77.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. ISO
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
pf
460 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
chave InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sodium peroxide (Sodium superoxide) has been synthesized by the matrix reaction of sodium atoms and oxygen molecules at high dilution in argon. Its IR spectral studies have been reported.
Aplicação
Sodium peroxide may be used for the isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometric quantification of Ru, Pd, Ir, Pt and rare earth elements (such as Y, Th, Zr, Hf, Nb and Ta) in various geological samples.
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)