30501-M
Hidróxido de amônio
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥25% NH3 basis
Sinônimo(s):
Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Formulário
liquid
Lim. expl.
27 %
concentração
≥25% NH3
Impurezas
readily oxidisable substances, complies
≤0.00005% pyridine
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
resíduo de evaporação
≤0.0018%
densidade
0.892-0.910 g/mL at 20 °C
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
carbonate (CO32-): ≤10 ppm
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
silicate (as SiO2): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
sulfide (S2-): ≤0.2 ppm
traços de cátion
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.5 ppm
Au: ≤0.1 ppm
Ba: ≤0.05 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤1 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.05 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Ga: ≤0.02 ppm
In: ≤0.02 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.05 ppm
Mo: ≤0.05 ppm
Na: ≤1 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.05 ppm
Pt: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.2 ppm
Ti: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
adequação
complies for appearance of solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Ammonium Hydroxide in Material Adsorption: Ammonium hydroxide is used to enhance the adsorption capacity of alginate-based magnetic nanocomposite beads for removing heavy metal ions from water, showcasing its effectiveness in water purification technologies (Russo et al., 2024).
- Capillary Electrophoresis for Nanoplastics: Ammonium hydroxide is utilized in developing methodologies for the separation and detection of nanoplastic particles using capillary electrophoresis, crucial for environmental monitoring and safety assessments (Adelantado et al., 2024).
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?