Documentos Principais
21820
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen
for microscopy (Bact.)
Sinônimo(s):
Carbol fuchsin solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
MA.02
grau
for microscopy (Bact.)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
Impurezas
phenol
densidade
0.99 g/mL at 20 °C
εmax
9.36 at 542-552 nm in 50% ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
bacteria
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
chave InChI
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ziehl-Neelsen staining method using Carbol-Fuchsin is a crucial diagnostic tool used for the detection of acid-fast mycobacteria in tissue sections.
Aplicação
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen is suitable for use in staining assays for acid-resistant, rod-shaped bacteria.
Outras notas
Stain for the assay of acid-resistant rod-shaped bacteria
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
P. Bock, ed.
Romeis Mikroskopische Technik null