21819
Carbol-Fuchsin solution according to Kinyoun
for microscopy
Sinônimo(s):
Kinyoun’s carbol-Fuchsin
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
fuchsin basic (certified stain; C.I. 42500), 3 % (w/w)
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
Impurezas
phenol
cor
red to very dark red
densidade
0.99 g/mL at 20 °C
ε (coeficiente de extinção)
77 at 546 nm in 50% ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C(C(C2=CC=C(N)C=C2)=C(C=C3)C=CC3=[NH2+])C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H21N3/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3
chave InChI
IMOKRVRFBCWWGH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Kinyoun’s carbol-fuchsin is intended for use to stain paraffin sections of a formaldehyde-fixed specimen containing tubercle bacilli, and for the demonstration of tuberculosis bacteria (Mycobacterium tuberculosis).
- It is also applicable for other organisms that retain the dye after immersion in acidified 70% alcohol.
- It has been used to develop a staining technique for detecting microsporidial spores in fecal specimens.
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?