1.09215
Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution
for microscopy
Sinônimo(s):
Carbol fuchsin solution
Formulário
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
temperatura de transição
flash point 47 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The 500 ml bottle of Ziehl-Neelsen carbolfuchsin solution provides approx. 250 stainings. Pretreatment of the specimens with Sputofluol™ dissolves the bacteria from the surrounding viscid sputum and cell material. Ziehl-Neelsen carbolfuchsin solution - for microscopy is an IVD product and CE registered. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
47 °C