Documentos Principais
C4165
Sigma-Aldrich
Carbol Fuchsin
Powder
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Carbol Fuchsin,
Formulário
powder
cor
green to brown
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
chave InChI
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Carbol Fuchsin is a basic dye which forms a yellow-brown compound in presence of acid. It is mainly required for the staining of mycobacteria. The waxy walls of mycobacteria helps in retaining the dye within cells. It can also be used for the staining of bacterial spores.
Outras notas
Mixture of basic fuchsin and phenol.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Heritage J, Evans EGV and Killington RA
Introductory Microbiology (1996)