195073
Mordant Orange 1
Dye content 70 %
Sinônimo(s):
Alizarin Yellow R, MO1, 5-(4-Nitrophenylazo)salicylic acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 70%
técnica(s)
titration: suitable
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
1 N NH4OH: 1%, clear
λmax
385 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥7000 at 266-276 nm in methanol at 0.006 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9N3O5/c17-12-6-3-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-1-4-10(5-2-8)16(20)21/h1-7,17H,(H,18,19)
chave InChI
YVJPMMYYRNHJAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?