229148
Purpurin
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, Hydroxylizaric acid, Verantin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>70-85% (HPLC)
forma
powder
composição
Dye content, 90%
Impurezas
1-3% DMF
pf
253-256 °C (lit.)
solubilidade
NH4OH: 1 mg/mL, clear to turbid
λmax
515 nm
521 nm (2nd)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
chave InChI
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?