Documentos Principais
PHL83274
Alizarin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
240.21
Número do índice de cores:
58000
Beilstein:
1914037
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
279-283 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
chave InChI
RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)