Documentos Principais
8.20259
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Dihydroxyanthraquinone, Quinizarin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
240.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-368-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 197 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
450 °C/1013 hPa
pf
195-198 °C
temperatura de transição
flash point 222 °C
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c2c(c(cc1)O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
chave InChI
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,4-Dihydroxyanthraquinone for synthesis. CAS 81-64-1, molar mass 240.21 g/mol.
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 198 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
431.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
222 °C