A3882
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
N-(carboxymethyl)-N-[(9,10-dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)methyl]-glycine, 3,4-Dihydroxyanthraquinon-2-yl-methylimino-diacetic acid, Alizarin Complexone, Alizarin Fluorine Blue
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
1 M NaOH: 10 mg/mL, blue to purple
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C19H15NO8/c21-13(22)7-20(8-14(23)24)6-9-5-12-15(19(28)16(9)25)18(27)11-4-2-1-3-10(11)17(12)26/h1-5,25,28H,6-8H2,(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for live staining of mineralized bone matrix
- to double-label the bone for dynamic bone histomorphometry at the femoral mid-diaphysis in the rat
- as a label in histomorphometry of the tibial diaphysis to indicate new bone formation in the rat
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?