Documentos Principais
Q2763
Sigma-Aldrich
Quinalizarina
≥95% (HPLC), powder, plasmodium falciparum casein kinase 2α (PfCK2α) inhibitor
Sinônimo(s):
1,2,5,8-Tetra-hidroxi-9,10-antraquinona, 1,2,5,8-Tetra-hidroxiantraquinona, Alizarina Bordeaux, Alizarina Bordeaux B, Alizarina Bordeaux BD, Alizarinbordeaux, C.I. 58500, C.I. Violeta mordente 26, NSC 144046, NSC 4896, PHF 016, Quinalizarina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
272.21
Número do índice de cores:
58500
Beilstein:
1889617
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Quinalizarina, ≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
red
pf
≥300 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O6/c15-6-3-4-7(16)11-10(6)12(18)5-1-2-8(17)13(19)9(5)14(11)20/h1-4,15-17,19H
chave InChI
VBHKTXLEJZIDJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A quinalizarina tem sido usada:
  • como inibidor da caseína quinase II (CKII) para estudar seu efeito sobre a fosforilação mediada por CKII da importina α em escalonamento subcelular em cromossomos de esperma e extrato de óvulos
  • como inibidor da CKII para estudar sua capacidade de bloquear a multiplicação de parasitas em um ensaio de incorporação de [3H]-hipoxantina
  • para estudar seu efeito sobre a parada do ciclo celular do câncer colorretal (CRC), apoptose celular e geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) nas linhas celulares SW480 e HCT-116
Ações bioquímicas/fisiológicas
A quinalizarina é um inibidor potente (CI50 = 110 nM), que compete com ATP e altamente seletivo (CI50 >1μM contra CK1 e 72 outras quinases) da caseína quinase II (CK2).
Estudos mostram que a quinalizarina pode impedir a atividade in vitro da subunidade catalítica da caseína quinase 2α (PfCK2α) recombinante do Plasmodium falciparum com um IC50 de 2μM.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Bo Yang et al.
Molecular and cellular biochemistry, 436(1-2), 87-97 (2017-07-27)
Non-small cell lung carcinoma (NSCLC), a malignancy of lungs, is very aggressive and usually ends up with a dismal prognosis. Cisplatin (CDDP)-based systemic chemotherapy is the main pharmaceutical approach for treating NSCLC, but its effect is discounted by some hitherto
Ling-Qi Meng et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 24, 3710-3719 (2018-06-04)
BACKGROUND Quinalizarin (1,2,5,8-tetrahydroxyanthraquinone) exhibits potentially useful anticancer effects by inducing apoptosis in several types of cancer, but its underlying mechanism of action remains unknown. The present study examined the effects of quinalizarin on the induction of cell cycle arrest, apoptosis
Yinpeng Jin et al.
EBioMedicine, 34, 231-242 (2018-08-06)
It has previously been reported that human adipose-derived stem cells (hASCs) can promote the regeneration of damaged tissues in rats with liver failure through a 'paracrine effect'. Here we demonstrate a therapeutic effect of hASCs derived Extracellular Vesicles (EVs) on
Y Zhou et al.
Indian journal of cancer, 52 Suppl 2, e119-e124 (2016-01-06)
Protein kinase CK2 is widely expressed in eukaryotic cells, and plays an important role in cell proliferation, migration, apoptosis, etc. The aim of the current study is to explore how Quinalizarin, a specific CK2 inhibitor, affects the cell proliferation, migration
Marina Willibald et al.
Oncotarget, 8(42), 72480-72493 (2017-10-27)
Menopausal hormone therapy, using estrogen and synthetic progestins, is associated with an increased risk of developing breast cancer. The effect of progestins on breast cells is complex and not yet fully understood. In previous