229075
1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone
98%
Sinônimo(s):
3-Methylchrysazin, Chrysophanic acid
Ensaio
98%
forma
crystalline
cor
yellow-orange
solubilidade
chloroform: 1%
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
viruses
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
chave InChI
LQGUBLBATBMXHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ELA2(1991)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3