C85778
o-Cresolphthalein
Indicator grade, powder
About This Item
Produtos recomendados
product name
o-Cresolphthalein, indicator grade
grau
indicator grade
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
beige
pH
8.2-9.8, colorless to red
pf
219-221 °C (lit.)
λmax
381 nm (2nd)
566 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥10000 at 294-300 nm
≥39000 at 564-570 nm
≥5000 at 378-384 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C22H18O4/c1-13-11-15(7-9-19(13)23)22(16-8-10-20(24)14(2)12-16)18-6-4-3-5-17(18)21(25)26-22/h3-12,23-24H,1-2H3
chave InChI
CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?