1808
Methylene Blue Solution 1.4%(w/v)95%ethanol | 7220-79-3
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
Sinônimo(s):
Methylene Blue solution, Ehrlich’s reagent III, Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?