09182
Yeast Extract
for technical purposes (in fermentation)
Sinônimo(s):
YE, Baker’s yeast extract
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
grau
for technical purposes (in fermentation)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≤3% amino-nitrogen basis
≥9% total nitrogen (N) basis
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≤3%
total nitrogen (N), ≥9%
embalagem
pkg of 1 kg
pkg of 5 kg
Impurezas
≤16% ash
≤8% non-dissolved
perda
≤8% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, turbid, yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?