Documentos Principais
Y0375
Millipore
Select Yeast Extract
powder
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 10% (remains clear after heating to 40 °C.)
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
chave InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For general bacteriological use with a variety of microorganisms.
Yeast extract is used as a bacteriological media component for a variety of microorganisms and molecular genetics applications.
Outras notas
Water soluble portion of autolyzed yeast with intact B-complex vitamins. Yeast extract is a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates and can be used as additive for culture media.
Nota de preparo
Spray dried, autolyzed yeast extract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Yeast Extract suitable for microbiology
Millipore
07533
Yeast Extract