Y1626
Select Yeast Extract, EZMix powder
for use in microbial growth medium
Sinônimo(s):
Select Yeast Extract
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
chave InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It is also suitable for use as nutritional source in microbial media.
Características e benefícios
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer