Documentos Principais
73145
Millipore
Yeast Autolysate
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
Impurezas
≤15% ash
resíduo de ignição
≤15%
perda
≤5% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Yeast Autolysate is prepared by drying the extract from autolysing yeast cells (Saccharomyces) which is a good source of amino-nitrogen and vitamins, particularly the water soluble B- complex vitamins. Its addition to many media or fermentation broths increases the yield of organisms and is recommended where rapid and luxuriant growth is required.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)