NISTRM8323
Yeast protein extract
NIST®RM 8323
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total protien content
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Total protien content
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)