Key Documents
04480585
Luteolin-7-O-β-D-glucuronide
primary reference standard
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-7-β-D-glucopyranuronoside flavone, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucuronide, Cyanidenon 7-glucuronide, Cyanidenon-7-O-β-D-glucuronic acid, Luteolin 7-O-β-D-glucuronopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H18O12
Número CAS:
Peso molecular:
462.36
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
chave InChI
VSUOKLTVXQRUSG-DAZJWRSOSA-N
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Apigenin 7-glucoside analytical standard
Supelco
44692
Apigenin 7-glucoside
Verbascoside ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
V4015
Verbascoside
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin
Apigenin analytical standard
Supelco
42251
Apigenin
Luteolin analytical standard
Supelco
72511
Luteolin
Apigenin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
10798
Apigenin