Documentos Principais
SMB00108
Sigma-Aldrich
Apigenin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Apigenin 7-O-β-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H18O11
Número CAS:
Peso molecular:
446.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
chave InChI
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Mariarosa Maietta et al.
Food & function, 9(3), 1545-1556 (2018-02-13)
Accumulation of advanced glycation end products (AGEs) in vivo is associated with many chronic disorders such as diabetes, renal failure, aging, and Alzheimer's disease. The aim of this study was to expand the knowledge about the functional properties of Origanum