74284
Luteolin 7-O-β-D-glucoside
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucoside, Cynaroside, Glucoluteolin, Glucosylluteolin, Luteoloside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
chave InChI
PEFNSGRTCBGNAN-QNDFHXLGSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?