03880590
Luteolin
primary reference standard
Sinônimo(s):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
pf
~330 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
chave InChI
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)