Documentos Principais
04500585
Kaempferol 3-glucoside
primary reference standard
Sinônimo(s):
Kaempferol 3-β-D-glucopyranoside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-glucoside, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Glucosylkaempferol, Astragalin, Kaempferol 3-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H20O11
Número CAS:
Peso molecular:
448.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
chave InChI
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Ações bioquímicas/fisiológicas
Similar kaempferol glycosides reduce food intake and corresponding weight gain in Wistar rats.The glucoside was not tested.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: allium ginkgo glycyrrhiza humulus primula sambucus serenoa
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Diosmin analytical standard
Supelco
61386
Diosmin
Quercitrin primary reference standard
00740580
Quercitrin
Kaempferol analytical standard
Supelco
96353
Kaempferol