PHL83864
Kaempferol 3-rhamnoside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Afzelin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoside, Afzeloside, Kaempferin, Kaempferol 3-O-alpha-L-rhamnoside, Kaempferol 3-rhamnoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-18,21-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
chave InChI
SOSLMHZOJATCCP-AEIZVZFYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)