Documentos Principais
PHL89262
Quercetina
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-(3,4-di-hidroxifenil)-3,5,7-tri-hidroxi-4H-1-benzopiran-4-ona, 3,3′,4′,5,6-penta-hidroxiflavona
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O7
Número CAS:
Peso molecular:
302.24
Beilstein:
317313
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C(O)C2=O)=C1
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,16-19,21H
chave InChI
REFJWTPEDVJJIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
A quercetina é um flavonoide com atividade antineoplásica. A quercetina é um inibidor de ATPase e fosfodiesterase mitocondrial. Inibe a atividade da PI3-quinase e inibe ligeiramente a atividade da PIP quinase. A quercetina também pode inibir a atividade da ácido graxo sintase.
A quercetina é um flavonoide com atividade antineoplásica. A quercetina é um inibidor de ATPase e fosfodiesterase mitocondrial. Inibe a atividade da PI3-quinase e inibe ligeiramente a atividade da PIP quinase. A quercetina tem efeitos antiproliferativos nas linhagens celulares cancerosas, reduz o crescimento de células cancerosas através dos receptores de estrogênio tipo II e detém as células T leucêmicas humanas na fase G1 tardia do ciclo celular. A quercetina também pode inibir a atividade da ácido graxo sintase.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: allium angelica arnica glycyrrhiza hypericum lycium sambucus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Rutin trihydrate analytical standard
Supelco
78095
Rutin trihydrate
Isorhamnetin phyproof® Reference Substance
PHL89314
Isorhamnetin
Kaempferol 3-glucoside phyproof® Reference Substance
PHL89237
Kaempferol 3-glucoside
Dasatinib
Sigma-Aldrich
CDS023389
Dasatinib
Ácido gálico certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91215
Ácido gálico
Kaempferol phyproof® Reference Substance
PHL89235
Kaempferol