19-4120
Methyl Red
JIS special grade
Sinônimo(s):
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid, Acid Red 2
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
disponibilidade
available only in Japan
pf
179-182 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
chave InChI
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?