Documentos Principais
11011375001
Roche
Nutridoma-SP
suitable for hybridoma, solution, pkg of 100 mL (100x)
Sinônimo(s):
hibridoma, nutridoma
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
esterilidade
sterile; 0.2 μm filtered
Nível de qualidade
Formulário
solution
embalagem
pkg of 100 mL (100x)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
100 ×
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
mycoplasma, tested
≤100 EU/mL Endotoxin (LAL test)
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
20-25°C
Descrição geral
Nutridoma é uma família de suplementos quimicamente definidos que podem substituir totalmente o soro em meios de cultura celular. O Nutridoma-SP é usado para cultivar células estabelecidas de mieloma e hibridoma. Ele é usado no cultivo sem soro de mielomas e hibridomas murinos com uma via intacta de biossíntese de colesterol, como os derivados das linhagens celulares SP2/0 e algumas das linhagens celulares P3x63Ag8.653 e linhagens celulares linfoblastoides, além de culturas de células linfoides primárias. Ele também é usado no cultivo sem soro de diversos outros tipos de células, inclusive explantes neurais.
Aplicação
O Nutridoma-SP foi usado em meios de cultura para trofoblastos caninos, células-tronco embrionárias humanas e células PLB-985.
Definição da unidade
Endotoxina (LAL): 10 UE/ml; testado em micoplasma
forma física
Solução, concentrada 100x, filtrada através de membranas com tamanho de poro de 0,2 μm
Suplemento de meio sem soro bioquimicamente definido, composto de albumina, insulina, transferrina e outros compostos orgânicos e inorgânicos definidos. O Nutridoma não contém nenhum outro fator de crescimento, mitógeno, hormônio nem esterol.
A solução contém o indicador de pH fenol vermelho e tem aspecto transparente.
Nota de preparo
Concentração de trabalho: O Nutridoma-SP (100x) é diluído na proporção 1:100 (v/v) com meio basal estéril. Use DMEM/RPMI 1640 (1:1) (meio R/D) rico em glicose para o Nutridoma-SP. O meio final deve conter também L-glutamina e bicarbonato de sódio. A concentração proteica é de menos de 50 μg/ml para concentração de trabalho de 1%.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): 2 ºC a 8 °C
Soluções de trabalho Nutridoma, p. ex., meios que contêm 1% de Nutridoma (1%), são estáveis por 4 semanas se armazenadas a 2 ºC a 8 °C no escuro. Não congelar.
Observação: Não armazenar em plástico, porque pode ocorrer adsorção de ingredientes à superfície plástica.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
Nutridoma is a trademark of Roche
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L Sahlfeld et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 47 Suppl 6, 161-164 (2013-01-04)
Shallow trophoblast invasion is detrimental in human pregnancies, but represents normal endotheliochorial placentation in dogs. Factors regulating shallow trophoblast invasion into the canine decidua are not well described, but it is known that matrix metalloproteinases (MMPs) play a crucial role
Abderrahman Chargui et al.
PloS one, 7(12), e51727-e51727 (2012-12-29)
Invading bacteria are recognized, captured and killed by a specialized form of autophagy, called xenophagy. Recently, defects in xenophagy in Crohn's disease (CD) have been implicated in the pathogenesis of human chronic inflammatory diseases of uncertain etiology of the gastrointestinal
Adeleye Opejin et al.
Cell reports, 33(8), 108424-108424 (2020-11-26)
Various processes induce and maintain immune tolerance, but effector T cells still arise under minimal perturbations of homeostasis through unclear mechanisms. We report that, contrary to the model postulating primarily tolerogenic mechanisms initiated under homeostatic conditions, effector programming is an integral
Kristín Rós Kjartansdóttir et al.
PloS one, 10(12), e0144029-e0144029 (2015-12-03)
Human embryonic stem cell differentiation towards various cell types belonging to ecto-, endo- and mesodermal cell lineages has been demonstrated, with high efficiency rates using standardized differentiation protocols. However, germ cell differentiation from human embryonic stem cells has been very