Key Documents
11363743001
Roche
Nutridoma-CS
suitable for hybridoma, solution, pkg of 10 mL (50x)
Sinônimo(s):
substituições de soro
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
esterilidade
sterile; 0.2 μm filtered
Nível de qualidade
forma
solution
embalagem
pkg of 10 mL (50x)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
50 ×
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
mycoplasma, tested
100 EU/mL endotoxin (LAL test)
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O Nutridoma-CS é uma solução de substituição do soro que ajuda na proliferação celular quando adicionado a uma suspensão. Seu principal componente é β-D xilopiranose, que tem um açúcar em forma de anel, o que permite que as células cresçam em suspensão mesmo sem soro.
Aplicação
Conteúdo
Solução concentrada 50×, bioquimicamente definida, filtrada através de membrana com tamanho de poro de 0,2 μm, suplemento de meio livre de soro composto de albumina, insulina, transferrina, várias citocinas, uma fonte de colesterol e outros compostos orgânicos e inorgânicos definidos. O Nutridoma-CS contém proteínas humanas.
O Nutridoma-CS foi usado como suplemento em meio neurobasal para cultivo de linhagens de células-tronco embrionárias humanas (CTEh).
Suplemento bioquimicamente definido para substituir o soro fetal bovino (SFB) em culturas de células de hibridoma. O Nutridoma-CS sustenta o crescimento de hibridomas derivados de SP2/0, P3x63Ag8.653 e NS-1. Ele é formulado especificamente para otimizar o crescimento de hibridomas recém-fundidos durante os procedimentos de seleção e clonagem em culturas celulares livres de soro, sem células alimentadoras.
Definição da unidade
Endotoxina (LAL): 100 UE/ml, testado quanto à presença de micoplasma
forma física
Solução (concentrada 50x, pH 7,4); estéril. A concentração proteica é menos de 1 mg/ml para concentração de trabalho 2% (1x).
Nota de preparo
Concentração de trabalho: O Nutridoma-CS (50x) é diluído na proporção 1:50 (v/v) em meio basal. Recomenda-se fortemente que o meio RPMI 1640 seja usado. A concentração proteica final é menos de 1 mg/ml. O meio final deve conter também L-glutamina e β-mercaptoetanol.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
Nutridoma is a trademark of Roche
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Debora Steiner et al.
Nature biotechnology, 28(4), 361-364 (2010-03-31)
Undifferentiated human embryonic stem cells (hESCs) are currently propagated on a relatively small scale as monolayer colonies. Culture of hESCs as floating aggregates is widely used for induction of differentiation into embryoid bodies. Here we show that hESC lines can
Mariana Capurro et al.
Gastroenterology, 125(1), 89-97 (2003-07-10)
Early detection of hepatocellular carcinoma (HCC) is critical for successful treatment. However, the differential diagnosis between HCC and benign hepatic lesions is sometimes difficult and new biochemical markers for HCC are required. It has been reported that glypican-3 (GPC3) messenger
Oliver Sterthaus et al.
Cellular reprogramming, 16(3), 185-195 (2014-05-09)
Four normal-karyotype human embryonic stem cell (hESC) lines were generated using the same protocol and maintained under identical conditions. Despite these precautions, gene expression patterns were found to be dissimilar among the four lines. The observed differences were typical of