Documentos Principais
14660C
SAFC
EX-CELL® Sp2/0 Serum-Free Medium for Sp2/0 Cells
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: no
glucose: 4.0 g/L
HEPES: 7.5 mM
NaHCO3: 1.05 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com