TX0700
Titanium Trichloride Solution
20% w/w, technical grade
Sinônimo(s):
Titanium Trichloride
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Produtos recomendados
Nome do produto
Titanium Trichloride Solution 20% W/W, technical grade
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Technical
Aplicação
Technical
Nota de análise
Assay: ~20% min
Color: Violet
Form: Liquid
Color: Violet
Form: Liquid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3